Przejdź do
M7068
MPP dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC), powder, estrogen receptor α agonist
Synonim(y):
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-5-[4-(2-piperidinylethoxy)phenol]-1H-pyrazole dihydrochloride hydrate, Methyl-piperidino-pyrazole hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1900,00 zł
1615,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31N3O3 · 2 HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.50 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MPP dihydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC), white, powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
SMILES string
Cl.Cl.Cc1c(nn(-c2ccc(O)cc2)c1-c3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)-c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C29H31N3O3.2ClH/c1-21-28(22-5-11-25(33)12-6-22)30-32(24-9-13-26(34)14-10-24)29(21)23-7-15-27(16-8-23)35-20-19-31-17-3-2-4-18-31;;/h5-16,33-34H,2-4,17-20H2,1H3;2*1H
InChI key
FWDNPWVVRVSJQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl-piperidino-pyrazole hydrate (MPP) is prepared from a methyl-pyrazole-triol (MPT), a pyrazole triol.[1]
Application
MPP dihydrochloride hydrate has been used as an estrogen receptor α antagonist:
  • in human breast cancer MCF-7 cells[2]
  • to pre-treat endometrial ex vivo organ cultures (EVOCs)[3]
  • to treat pituitary glands to monitor luteinizing hormone secretion[4]
Biochem/physiol Actions
MPP dihydrochloride is a specific estrogen receptor α antagonist.
Methyl-piperidino-pyrazole hydrate (MPP) is an agonist for estrogen receptor α and lacks any ligand functionality with estrogen receptor (ER)β.[1] It promotes silibinin induced apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells.[2]
Specific estrogen receptor α antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0159G5793PZ0136
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ≥13 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white
color
white to tan
color
white to beige
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)