Przejdź do
S7260
Starch from rice
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
232-679-6
MDL number:
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rice
Quality Segment
form
solid
impurities
≤1% protein content
color
white
pH
5.5-7.0
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S2388S9679S5296
biological source
rice
biological source
-
biological source
corn
biological source
corn
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
-
color
white
color
-
color
white
color
-
impurities
≤1% protein content
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pH
5.5-7.0
pH
-
pH
-
pH
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What’s the molecular weight ?
    1 answer
    1. The molecular weight for this product is not determined.
      Helpful?
  2. Is there any information of the amylose/amylopectine ratio or amylose content for this? and molecular weight ? purity ?
    1 answer
    1. The amylose and amylopectin content of this product are determined. Historical data indicates an amylose content of <3%.