Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-679-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
wheat
Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.3% protein content
color
white
storage temp.
room temp
Application
May be used to create starch-based scaffolds for studies of cells in 3-D culture applications.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source wheat | biological source corn | biological source - | biological source corn |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| impurities ≤0.3% protein content | impurities - | impurities - | impurities - |
| color white | color white | color - | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch from wheat
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?