Merck
S4251
Sigma-Aldrich
Starch from potato
Powder
Wybierz wielkość
2 KG
673,00 zł
5 KG
1500,00 zł
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 KG
673,00 zł
5 KG
1500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H10O5)n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
potato
Poziom jakości
Formularz
powder
kolor
white
pH
5.8-7.8
Zastosowanie
  • Ekologiczne, biodegradowalne materiały opakowaniowe na bazie skrobi z właściwościami przeciwutleniającymi: Opisuje rozwój opakowań na bazie skrobi ziemniaczanej, które są nie tylko biodegradowalne, ale także zawierają właściwości przeciwutleniające w celu poprawy konserwacji żywności (Bajer, 2024).
  • Łatwa superhydrofobowa modyfikacja folii HPMC przy użyciu polidimetylosiloksanu i powłok z granulek skrobi: Omówiono nowatorskie zastosowanie w modyfikacji właściwości powierzchniowych biodegradowalnych folii przy użyciu skrobi, poprawiając w ten sposób ich użyteczność w różnych zastosowaniach przemysłowych i opakowaniowych (Ye et al., 2024).
  • Identyfikacja in silico, charakterystyka i analiza ekspresji genów zaangażowanych w biosyntezę skrobi opornej w odmianach ziemniaka (Solanum tuberosum L.): Badania te zapewniają wgląd w genetyczne podstawy właściwości skrobi w ziemniakach, co może prowadzić do uprawy odmian o dostosowanych właściwościach skrobi do określonych zastosowań przemysłowych (Kaur et al., 2024).
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Haiteng Li et al.
Carbohydrate polymers, 225, 115244-115244 (2019-09-16)
Two models for the digestion of starch in foods are considered: sequential, where two or more reactions follow one another, and parallel, where they occur simultaneously. Each reaction is assumed to be first-order, and to be characterized by a rate
Marcella Brescia et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most frequent and severe form of muscular dystrophy. The disease presents with progressive body-wide muscle deterioration and, with recent advances in respiratory care, cardiac involvement is an important cause of morbidity and mortality. DMD
Eiji Yamazaki et al.
Carbohydrate polymers, 94(1), 555-560 (2013-04-03)
Effect of the polysaccharide from leaves of Corchorus olitorius L. (PLC) on the freeze-thaw (FT) stability of corn starch gel was studied. PLC was incorporated into the starch gel at 0.7% and total solid was adjusted to 6.0%. The syneresis
Nicholas Arpaia et al.
Nature, 504(7480), 451-455 (2013-11-15)
Intestinal microbes provide multicellular hosts with nutrients and confer resistance to infection. The delicate balance between pro- and anti-inflammatory mechanisms, essential for gut immune homeostasis, is affected by the composition of the commensal microbial community. Regulatory T cells (Treg cells)
Daniëlle Haenen et al.
The Journal of nutrition, 143(12), 1889-1898 (2013-10-18)
Consumption of resistant starch (RS) has been associated with various intestinal health benefits, but knowledge of its effects on global gene expression in the colon is limited. The main objective of the current study was to identify genes affected by