Kluczowe dokumenty
QC1127
Supelco
pH 7 Buffer
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-027-7-0.100
stężenie
in H2O
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
These products are discontinued but the list below shows products that can be used as replacement.
Obsolete Part NumberRelacement Part Number
QC1127-100ML1990020001
QC1127-250ML1094070500
CQ1127-500ML1094070500
CQ1127-1L1094071000
CQ1127-10L1094399010
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)