Przejdź do
H0915
Hydroxychloroquine sulfate
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Synonim(y):
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3O · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-019-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydroxychloroquine sulfate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >20 mg/mL
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Hydroxychloroquine sulfate has been used:
  • as an inhibitor of autophagy to treat cells for apoptosis assay to study the role of pirarubicin induced autophagy in bladder cancer cell line
  • to evaluate the antiviral mechanism of hydroxychloroquine against DENV-2 (dengue virus-2) infection by immunofluorescence assay[1]
  • to inhibit lysosome fusion with the autophagosome
Biochem/physiol Actions
Hydroxychloroquine is also used for treating rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus.
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor.
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor. It is used in treating malaria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1782BP1100Y0001839
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
chloroform: practically insoluble, ethanol: practically insoluble, ether: practically insoluble, water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxychloroquine sulfate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should stock solutions of H0915, Hydroxychloroquine sulfate, be stored after reconstituting in water or PBS?
    1 answer
    1. The best practice for item H0915, Hydroxychloroquine sulfate, involves preparing the stock solution fresh before use. Although information about the stability of small molecules in solution is rare, it is generally recommended to store in PBS at -20°C. To prevent repeated freeze-thaw cycles, it is advisable to aliquot into working volumes. Additionally, the effect of storing the stock solution on compound performance should be evaluated for each specific application. When used as a cell culture supplement, the stock solution should be diluted into the culture medium immediately before use.