Przejdź do
SML2097
Lys05
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Lys-01 3HCl, Lys-05, Lys01 3HCl, N-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N′-[2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]ethyl]-N′-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride, N1-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N2-[2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]ethyl]-N2-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride, PS-1001, PS1001
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1564,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23Cl2N5 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
549.75
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].Clc1cc2nccc(c2cc1)[N+H2]CC[N+H](CC[N+H2]c3c4c(ncc3)cc(cc4)Cl)C
InChI key
JTUYDBHQGOZPQQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Lys05 has been used as an autophagy inhibitor to study its interactions with piperazine.[1] It has also been used as a lysosomal inhibitor to study its effects on myogenesis in Gallus gallus.[2]
Biochem/physiol Actions
Dimeric chloroquine (CQ) with higher autophagy inhibitory potency than hydroxychloroquine (HCQ) and CQ both in vitro and in vivo.
Lys05 (Lys01 trihydrochloride) is a dimeric chloroquine (CQ) that deacidifies the lysosome and causes impairment of lysosomal enzymes, exhibiting more than 10-fold higher autophagy inhibitory potency than hydroxychloroquine (HCQ) and CQ (LC3II/LC3I ratio = 15.4 post 4 hr 10 μM treatment in LN229 glioblastoma cells vs. <6.4 with 100 μM CQ or HCQ). Lys05 also shows higher anticancer activity both in vitro (IC50 3.6-6.0 μM vs. 15.6-23.8 μM with HCQ in 1205Lu, c8161, LN229, HT-29 cultures) and in mice in vivo (EC50 in reducing tumor growth rate ∼10 mg/kg/day i.p.; HT29 xenografts) with toxicity observed only at high doses (≥80 mg/kg) as a result of significant lysozyme reduction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1555SML1225SML0853
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to pink
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)