Przejdź do
1118350
USP
Związek D związany z chlorochiną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, Monodesethylchloroqu​ine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.82
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chloroquine
form
powder
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
tan
bp
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
mp
176-215.6 °F (80—102°C)
solubility
chloroform: soluble, dichloromethane: soluble
density
1.14 g/cm3
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Chloroquine Related Compound D is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
Application
Wzorzec referencyjny D USP związany z chlorochiną, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Chloroquine Phosphate.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR32771118328PHR2438
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
-
form
powder
form
-
form
crystalline
form
crystalline
solubility
chloroform: soluble, dichloromethane: soluble
solubility
-
solubility
ethanol: freely soluble, ether: freely soluble, water: slightly soluble
solubility
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C, ethanol: freely soluble, ether: freely soluble
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)