Merck
Y0001839
Hydroxychloroquine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
Wybierz wielkość
70 MG
969,00 zł
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 MG
969,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3O · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
969,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
rodzina API
hydroxychloroquine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Działania biochem./fizjol.
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor.
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor. It is used in treating malaria.
Opakowanie
Ilość jednostkowa: 70 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)