Przejdź do
90527
Hydroxychloroquine sulfate
analytical standard
Synonim(y):
7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26ClN3O · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.95
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
212-019-3
MDL number:
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 50 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
color
white to off-white
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChI key
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
Application
Hydroxychloroquine Sulfate can be used as an analytical standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations, and biological samples by various analytical techniques.
Biochem/physiol Actions
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor.
Hydroxychloroquine sulfate is an anti-inflammatory (via TNF), disease-modifying antirheumatic drug (DMARD), and a heme polymerase inhibitor. It is used in treating malaria.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1782BP11001327000
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxychloroquine sulfate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatographic assay for hydroxychloroquine and three of its major metabolites, desethylhydroxychloroquine, desethylchloroquine and bidesethylchloroquine, in human plasma
Brown RR, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 377(11), 454-459 (1986)
Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
Analysis of blood and urine samples for hydroxychloroquine and three major metabolites by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection
Williams SB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 433(11), 197-206 (1988)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90527-50MG04061833247044