Kluczowe dokumenty
PHR1654
Supelco
Amikacin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Amikacin
Wybierz wielkość
1 G
834,00 zł
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
834,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43N5O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.60
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur.
traceable to USP 1019508
rodzina API
amikacin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N([C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CN)O)O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)N)O)CO)C(=O)[C@@H](O)CCN
InChI
1S/C22H43N5O13/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+/m0/s1
Klucz InChI
LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Opis ogólny
Amikacyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym.[1] Jest półsyntetycznym analogiem kanamycyny i jest skuteczna przeciwko większości bakterii Gram-ujemnych.[2] Jest stosowana w leczeniu zakażeń skóry.[3]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Amikacyna może być stosowana jako farmaceutyczny wtórny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach osocza[4] i mleka[5] różnymi technikami chromatograficznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9944 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Assay of amikacin in the skin by high-performance liquid chromatography
Nicoli S and Santi P
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(3), 994-997 (2006)
Determination of amikacin in human plasma by high-performance capillary electrophoresis with fluorescence detection
Oguri S and Miki Y
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 686(2), 205-210 (1996)
Determination of kanamycin A, amikacin and tobramycin residues in milk by capillary zone electrophoresis with post-column derivatization and laser-induced fluorescence detection
Yu CZ, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(3), 333-338 (2009)
Amikacin serum concentrations: prediction of levels and dosage guidelines
Sarubbi FA, et al.
Annals of Internal Medicine, 89(5-1), 612-618 (1978)
Amikacin serum concentrations: prediction of levels and dosage guidelines
Sarubbi FA, et al.
Annals of Internal Medicine, 89, 612-618 (1978)
Produkty
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.