Y0001467
Amikacin impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(S)-(−)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
amikacin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
200-203 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta