Przejdź do
F8307
FR-900098 monosodium salt
≥97% (NMR)
Synonim(y):
(3-(Acetylhydroxyamino)propyl)-phosphonic acid, BRN 2096083, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]-phosphonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
679,00 zł
577,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
2261,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NNaO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
577,15 zł
Cena katalogowa679,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative, Gram-positive bacteria, plants, and the parasite causing the most virulent form of malaria, Plasmodium falciparum (Mammals produce isoprenoids via the mevalonate pathway). Inhibiton of the enzyme provides alternative to traditional antimalaria therapy. FR-900098 is twice more effective than fosmidomycin against various strains of P. falciparum in vitro and the closely related P. vinckei in mice.
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8682S1825SML0475
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)