Merck
PHL82638
Ginkgotoxin hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4-Methoxypyridoxine hydrochloride
Wybierz wielkość
10 MG
2380,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
2380,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.67
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl].n1c(c(c(c(c1)CO)COC)O)C
InChI
1S/C9H13NO3.Cl/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6;/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3;
Klucz InChI
CFLJIULBPOGLDY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: miłorząb japoński
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)