Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
Nazwa produktu
Theobromine, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
mp
345-350 °C
solubility
H2O: slightly soluble, aqueous base: moderately soluble, ethanol: slightly soluble
SMILES string
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChI key
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290)
General description
Application
- to test in behavioural assay
- as a food or dietary supplement
- as a standard for theobromine quantification in brewed coffee samples
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility H2O: slightly soluble, ethanol: slightly soluble, aqueous base: moderately soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 345-350 °C | mp 345-350 °C | mp 345-350 °C | mp - |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Theobromine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?