Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 968,00 zł 822,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł 2745,50 zł |
Informacje o tej pozycji
822,80 zł
Cena katalogowa968,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
TNP, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(CNc2nc(NCc3cccc(c3)C(F)(F)F)nc4[nH]cnc24)cc1
InChI
1S/C20H16F3N7O2/c21-20(22,23)14-3-1-2-13(8-14)10-25-19-28-17(16-18(29-19)27-11-26-16)24-9-12-4-6-15(7-5-12)30(31)32/h1-8,11H,9-10H2,(H3,24,25,26,27,28,29)
InChI key
DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?