Merck
P1609000
Phytomenadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Vitamin K1, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
Wybierz wielkość
150 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H46O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.70
Beilstein:
2568816
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
phytomenadione
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Fitomenadion jest pochodną metylo-napochinonu i naturalnie występującą rozpuszczalną w tłuszczach witaminą K1. Odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego mechanizmu krzepnięcia krwi, a także w zapobieganiu chorobie krwotocznej u noworodków.[1][2]
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clinical Pharmacology, (11) (2012)
Development and validation of spectrophotometric methods for determination of phytomenadione in injection
Patel AS and Parikh KP
Current Research in Pharmaceutical Sciences, 26-30 (2012)
S L Booth et al.
Thrombosis and haemostasis, 77(3), 504-509 (1997-03-01)
Case reports cited in Medline or Biological Abstracts (1966-1996) were reviewed to evaluate the impact of vitamin K1 dietary intake on the stability of anticoagulant control in patients using coumarin derivatives. Reported nutrient-drug interactions cannot always be explained by the
M Kyla Shea et al.
The American journal of clinical nutrition, 98(1), 197-208 (2013-05-31)
Animal studies have shown that vitamin K treatment reduced vascular calcification, but human data are limited. We determined the association between vitamin K status and coronary artery calcium (CAC) progression in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis by using a case-cohort
M Kyla Shea et al.
Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 3(2), 158-165 (2012-04-21)
Vascular calcification occurs when calcium accumulates in the intima (associated with atherosclerosis) and/or media layers of the vessel wall. Coronary artery calcification (CAC) reflects the calcium burden within the intima and media of the coronary arteries. In population-based studies, CAC