Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
phytomenadione
form
viscous liquid (Clear)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| form viscous liquid (Clear) | form - | form oil | form liquid |
| format neat | format neat | format neat | format single component solution |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) clinical testing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phytomenadione
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?