Przejdź do
SML0998
AdipoRon
≥98% (HPLC), adiponectin agonist, powder
Synonim(y):
2-(4-Benzoylphenoxy)-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-acetamide, AdipoR agonist
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.52
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AdipoRon, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
N2(CCC(CC2)NC(=O)COc3ccc(cc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C27H28N2O3/c30-26(28-24-15-17-29(18-16-24)19-21-7-3-1-4-8-21)20-32-25-13-11-23(12-14-25)27(31)22-9-5-2-6-10-22/h1-14,24H,15-20H2,(H,28,30)
InChI key
SHHUPGSHGSNPDB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AdipoRon is an adiponectin agonist that binds to and activates adiponectin receptors AdipoR1 and AdipoR2, activating AMPK and PPAR-α pathways, and ameliorating insulin resistance and glucose intolerance in mice fed a high-fat diet in a manner similar to adiponectin itself. AdipoRon did not affect body weight, but did increase the expression of genes involved in fatty-acid oxidation, decreased tissue triglyceride content, and prolonged the shortened lifespan of db/db mice.
AdipoRon is an adiponectin agonist.
Oral administration of adipoRon reduced postischemic oxidative stress showing lower expression of NADPH (Nicotinamide adenine diphosphate) oxidase and superoxide production in mouse model. Hence, adipoRon might be considered as a cardioprotective molecule.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2256R9782B3438
RS-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
R9782
RS-1
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to light tan
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)