Kluczowe dokumenty
NISTRM8187
Koncentrat białka sojowego
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
producent / nazwa handlowa
NIST®
opakowanie
pkg of (5x10g)
Zastosowanie
food and beverages
Format
mixture
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Daidzin (C21H20O9), Genistin (C15H10O5), Glycitin (C22H22O10), Total protein
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)