Przejdź do
WP-CBR001
Białko serwatkowe
certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
50131705
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
(METAS)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
General description
Ten produkt został certyfikowany przez Federalny Instytut Metrologii METAS w Szwajcarii. METAS służy jako federalne centrum kompetencji we wszystkich kwestiach związanych z pomiarami oraz sprzętem i procedurami pomiarowymi. Materiał matrycowy białek serwatkowych WP-CBR001 jest przeznaczony do opracowywania, walidacji i kontroli wydajności metod analitycznych oznaczania pierwiastków toksycznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Bardziej szczegółowe informacje na temat rozwoju tego produktu można znaleźć w artykule opublikowanym w lipcu 2023 r. w Analytical and Bioanalytical Chemistry.
Other Notes
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)
Zanieczyszczenia organiczne: Benz[a]antracen, Benzo[a]piren, Benzo[b]fluoranten, Chryzen
Grupa matryc: Produkty mleczne i jaja
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-38-2 + 56-55-3 + 205-99-2 + 218-01-9 + 7439-97-6 + 7440-43-9 + 50-32-8 + 7439-92-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, Can I use this product as reference standard to quantify various (Whey protein WP-CBR001) protein by HPLC. Basically, I am looking for a doc that has chromatographic separation of all proteins present in this product? )
    1 answer
    1. This product can be used as a reference standard to quantify various proteins by HPLC. Information about the constituents of this certified reference material is available in the Certificate of Analysis (COA).