Merck
NIST683
Zinc metal
NIST® SRM 683
Synonim(y):
Zinc
Wybierz wielkość
1 BLOCK
3410,00 zł
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 BLOCK
3410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
opakowanie
pkg of block
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Copper (Cu), Iron (Fe), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Thallium (Tl), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Gallium (Ga), Indium (In), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Rhodium (Rh), Scandium (Sc), Vanadium (V), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6