Merck
267619
Sigma-Aldrich
Zinc
foil, thickness 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
4.5 G
697,00 zł
18 G
2050,00 zł
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
4.5 G
697,00 zł
18 G
2050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
grubość
0.25 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Ilość
4.5 g = 50 × 50 mm; 18 g = 100 × 100 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
Nalini Pandey et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 548-555 (2013-08-01)
Black gram plants subjected to varying levels of Zn supply (0.01 to 10 microM Zn) showed optimum growth and dry matter yield in plants receiving 1 microM Zn. The dry matter yield of plants decreased in plants receiving 0.01 and
A viewpoint about the treatment of Wilson's disease.
Abdul Qayyum Rana et al.
The Canadian journal of neurological sciences. Le journal canadien des sciences neurologiques, 40(4), 612-614 (2013-06-22)
Casper Groth et al.
Development (Cambridge, England), 140(14), 3018-3027 (2013-06-21)
Developmental patterning requires the precise interplay of numerous intercellular signaling pathways to ensure that cells are properly specified during tissue formation and organogenesis. The spatiotemporal function of the Notch signaling pathway is strongly influenced by the biosynthesis and intracellular trafficking
Michael Alvares et al.
Pediatrics, 132(1), e229-e232 (2013-06-05)
As food allergies become increasingly prevalent and testing methods to identify "food allergy" increase in number, the importance of careful diagnosis has become even more critical. Misdiagnosis of food allergy and inappropriate use of unproven testing modalities may lead to
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.