Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł 222,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
Cena katalogowa296,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Zinc, pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
pieces
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
particle size
2-14 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis | description foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+% | description foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+% | description wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999% |
| reaction suitability core: zinc, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay 99.9% trace metals basis | assay ≥99.95% | assay 99.95% | assay ≥99.999% |
| form pieces | form foil | form foil | form wire |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) | bp 907 °C (lit.) |
| density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.133 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?