Merck
NIST682
High-purity zinc
NIST® SRM® 682
Synonim(y):
Zinc
Wybierz wielkość
1 BLOCK
4000,00 zł
4000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 BLOCK
4000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
4000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
opakowanie
pkg of block
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cynk o wysokiej czystości jest półokrągłym segmentem pręta o średnicy 57 mm (2 1/4 cala), głębokości 25,4 mm (1 cal) w połowie średnicy i długości 19 mm (3/4 cala). Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki SDS.
SRM 682_cert
SRM 682_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) służy do kalibracji przyrządów i oceny metod chemicznych stosowanych w analizie cynku.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Beryl (Be), Bizmut (Bi), Bor (B), Kadm (Ca), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Srebro (Ag), Tal (Tl), Cyna (Sn)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4