NIST3139A
Phosphorus (P) standard solution
NIST® SRM® 3139a
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 3139A_cert
SRM 3139A_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego fosforu, które uzyskano dwiema metodami:
- Przygotowanie grawimetryczne
- Optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
- Certyfikowana wartość jest identyfikowalna metrologicznie z jednostką ułamka masowego w układzie SI, wyrażoną w miligramach na gram.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Fosfor (P)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)