Kluczowe dokumenty
NIST3165
Vanadium (V) standard solution
NIST® SRM® 3165
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Każda jednostka SRM zawiera pięć szczelnie zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego, z których każda zawiera 10 ml zakwaszonego roztworu wodnego. Roztwór ten jest przygotowywany metodami grawimetrycznymi, aby zapewnić precyzyjny ułamek masowy wanadu.
SRM 3165_cert
SRM 3165_SDS
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy wanadu (V) SRM jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania wanadu.
Cechy i korzyści
  • Dostępny z certyfikatem dokumentującym certyfikowaną przez NIST wartość ułamka masowego wanadu uzyskaną dwiema metodami:
  1. Przygotowanie grawimetryczne przy użyciu metalu wanadu o wysokiej czystości.
  2. Optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
  • Certyfikowana wartość jest identyfikowalna metrologicznie z pochodną jednostką SI dla ułamka masowego, wyrażoną w miligramach na gram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu na stronie nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Vanadium (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)