Kluczowe dokumenty
NIST3136
Nickel (Ni) standard solution
NIST® SRM® 3136
Wybierz wielkość
5 X 10 ML
6460,00 zł
6460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 10 ML
6460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
6460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania niklu. Jednostka SRM 3136 składa się z pięciu 10 ml zamkniętych ampułek ze szkła borokrzemowego z zakwaszonym roztworem wodnym przygotowanym grawimetrycznie, aby zawierał znany ułamek masowy niklu. Roztwór zawiera kwas azotowy we frakcji objętościowej około 8%, co odpowiada stężeniu substancji (molarności) około 1,3 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
SRM 3136_cert
SRM 3136_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania niklu.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego niklu, który jest uzyskiwany za pomocą dwóch metod:
  1. Przygotowanie grawimetryczne
  2. optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
  • Certyfikowana wartość jest identyfikowalna metrologicznie z jednostką ułamka masowego w układzie SI, wyrażoną w miligramach na gram.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Nikiel (Ni)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2