NIST3134
Molybdenum (Mo) standard solution
NIST® SRM® 3134
Wybierz wielkość
6460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6460,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 3134_cert
SRM 3134_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego rtęci, który jest uzyskiwany za pomocą dwóch metod:
- Przygotowanie grawimetryczne przy użyciu wysokiej czystości molibdenu metalicznego oznaczonego przez NIST
- Izotopowe rozcieńczanie zimnej plazmy sprzężonej z parą wodną - spektrometria mas (ID-ICP-MS).
- Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką SI ułamka masowego, wyrażoną w mikrogramach na gram.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z okresem ważności, instrukcjami dotyczącymi przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Molibden (Mo)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)