NIST3123A
Holmium (Ho) standard solution
NIST® SRM® 3123a
Wybierz wielkość
6460,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
6460,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
SRM 3123A_cert
SRM 3123A_SDS
Inne uwagi
Holmium (Ho)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)