Przejdź do
1.08159
Roztwór wzorcowy nadchloranu holmu
for the calibration of spectrophotometers
Synonim(y):
Wzorzec holmu dla spektrofotometru UV-VIS, Wzorzec kalibracyjny dla spektrofotometru UV-VIS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
density
1.136 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Application
  • Wzorcowy roztwór nadchloranu holmu do stosowania w kalibracji spektrofotometrów
  • Może być stosowany do kalibracji nowo zainstalowanego urządzenia lub po poważnej naprawie urządzenia.
  • Stosowany do kontroli jakości i testów przydatności systemu
Analysis Note
Główne pasma absorpcji (szczelina 2 nm, prędkość skanowania 30 nm/min) tego roztworu mają następujące długości fal:
λ max: 241,1 ± 0,4 nm
:
:
:
:
:
:
:
:
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
108166443875109086
description
for the calibration of spectrophotometers
description
according to Ph. Eur.
description
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
description
in 2-propanol/water (80/20) c(Ba(ClO4)2) = 0.005 mol/l, Titripur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
format
mixture
format
mixture
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
application(s)
environmental
pharmaceutical
application(s)
environmental
industrial qc
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.136 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.57 g/mL at 25 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)