This product should be stored at room temperature, tightly closed, in a dry environment.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
398,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Ho₂O₃
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
2330 °C (lit.)
application(s)
photonic precursors
SMILES string
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChI key
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description powder, 99.99% trace metals basis | description ≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3) | description powder, 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3) | assay 99.9% trace metals basis |
| mp 2330 °C (lit.) | mp 2330 °C (lit.) | mp 2330 °C (lit.) |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
| composition Ho₂O₃ | composition Ho₂O₃ | composition Gd₂O₃ |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Holmium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
storage condition of holmium oxide