NIST2262
Chlorinated biphenyl cogeners in isooctane
NIST® SRM® 2262
Wybierz wielkość
4380,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4380,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 2262_cert
SRM 2262_SDS
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)