Kluczowe dokumenty
48097
Supelco
Aroclor 1016 solution
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
Wybierz wielkość
1 ML
200,00 zł
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
200,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 8080,8081,8082,Mar ′90, Dec ′90, Aug ′91 Statement of Work
EPA OLM04 (Statement of Work)
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
1000 μg/mL in isooctane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Clc1cc(cc(c1)c2cc(ccc2)Cl)Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-7H
Klucz InChI
RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aroklor 1016, niebezpieczne zanieczyszczenie środowiska,[1] jest złożoną mieszaniną kongenerów polichlorowanego bifenylu (PCB), przygotowaną przez chlorowanie bifenylu.[2]
Zastosowanie
Aroklor 1016 może być stosowany jako certyfikowany wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w matrycach środowiskowych[3][1] przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A disposable immunomagnetic electrochemical sensor based on functionalised magnetic beads and carbon-based screen-printed electrodes (SPCEs) for the detection of polychlorinated biphenyls (PCBs)
Centi.S, et al.
Analytica Chimica Acta, 538(1-2), 205-212 (2005)
Determination of PCBs in soils/sediments by microwave-assisted extraction and GC/ECD or ELISA
Avila-Lopez V, et al.
Environmental Science & Technology, 29(10), 2709-2712 (1995)
Marika Viisimaa et al.
Environmental technology, 33(16-18), 2041-2048 (2012-12-18)
The potential and feasibility of treating soil contaminated with electrical insulating oil, Aroclor 1016, containing polychlorinated biphenyls (PCBs) with stabilized hydrogen peroxide were evaluated using columns packed with soils of two different matrixes. The column experiments showed that PCBs degraded
Monika G Baldridge et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 17(5), 567-573 (2003-10-14)
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are ubiquitous man-made toxicants capable of endocrine disruption. Studies in several species have shown that exposure to PCBs and their hydroxylated metabolites reduces fecundity and decreases circulating concentrations of thyroid hormones, causing serious reproductive and developmental defects.
Activity of environmentally relevant low doses of endocrine disruptors and the bisphenol A controversy: initial results confirmed.
D M Sheehan
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 224(2), 57-60 (2000-05-12)