Kluczowe dokumenty
900531
Sigma-Aldrich
Doped graphene
nitrogen/phosphorus co-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Synonim(y):
N/P co-doped graphene, NPG, P/N co-doped graphene, PNG
Wybierz wielkość
250 MG
2150,00 zł
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
2150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CxNyPz
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Nitrogen/Phosphorus co-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Próba
≥95%
Poziom jakości
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1 ‑ 5
skład
Carbon, 85-95%
Nitrogen, 2.0-4.0%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
powierzchnia
>500 m2/g , BET
Opis ogólny
Typical thickness: 1-5 layers.
Typical size : 0.5-5 μm.
Zastosowanie
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arundithi Ananthanarayanan et al.
Nanoscale, 7(17), 8159-8165 (2015-04-16)
Graphene quantum dots (GQDs) are emerging zero-dimensional materials promising a wide spectrum of applications, particularly, as superior fluorescent reporters for bio-imaging and optical sensing. Heteroatom doping can endow GQDs with new or improved photoluminescence properties. Here, we demonstrate a simple
Nitrogen and phosphorus dual-doped graphene/carbon nanosheets as bifunctional electrocatalysts for oxygen redn. and evolution.
Li, et al.
ACS Catalysis, 5(7), 4133-4142 (2015)
A porous nitrogen and phosphorus dual doped graphene blocking layer for high performance Li-S batteries.
Xingxing G, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(32), 16670-16678 (2015)
Produkty
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials