Kluczowe dokumenty
NIST191D
pH Standards
NIST® SRM® 191d, set of 191d-I + 191d-II
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 bottle x 25 g; 1 bottle x 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do przygotowywania roztworów do kalibracji elektrod w systemach pomiaru pH. SRM 191d składa się z dwóch składników, z których każdy został przygotowany w celu zapewnienia wysokiej czystości i jednorodności: wodorowęglanu sodu, NaHCO3 (191d-I); oraz węglanu sodu, Na2CO3 (191d-II). Żaden ze składników SRM nie jest jednak certyfikowany pod kątem czystości substancji. Jednostka SRM 191d składa się z 25 g wodorowęglanu sodu (191d-I) i 30 g węglanu sodu (191d-II), z których każdy znajduje się w odpowiedniej butelce z przezroczystego szkła. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
SRM 191D_cert
SRM 191D_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)