Kluczowe dokumenty
NIST188
Potassium hydrogen tartrate
NIST® SRM® 188, pH standard
Wybierz wielkość
60 G
3070,00 zł
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
60 G
3070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saturated potassium hydrogen tartrate solution as pH standard.
Lingane J J.
Analytical Chemistry, 19(10), 810-811 (1947)