Kluczowe dokumenty
NIST1646A
Estuarine sediment
NIST® SRM® 1646a
Wybierz wielkość
70 G
4860,00 zł
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 G
4860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony głównie do kalibracji oprzyrządowania i oceny wiarygodności metod analitycznych do oznaczania głównych, drugorzędnych i śladowych pierwiastków w osadach estuaryjnych i podobnych matrycach. Jedna jednostka SRM 1646a zawiera 70 g materiału. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 1646A_cert
SRM 1646A_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji oprzyrządowania i do oceny metod analitycznych oznaczania głównych, drugorzędnych i śladowych pierwiastków w osadach estuaryjnych i podobnych matrycach.
Cechy i korzyści
  • Wartości certyfikowane przez NIST i wartości niecertyfikowane dla różnych pierwiastków składowych są podawane jako ułamek masowy.
  • Wraz z wygaśnięciem certyfikatu podane są szczegółowe instrukcje dotyczące suszenia i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Aluminium (Al), Arsen (As), Wapń (Ca), Kadm (Cd), Żelazo (Fe), Chrom (Cr), Magnez (Mg), Miedź (Cu), Fosfor (P), Ołów (Pb), Potas (K), Mangan (Mn), Krzem (Si), Selen (Se), Sód (Na), Wanad (V), Siarka (S), Cynk (Zn), Tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Antymon (Sb), neodym (Nd), bar (Ba), nikiel (Ni), beryl (Be), rubid (Rb), cer (Ce), skand (Sc), kobalt (Co), srebro (Ag), gal (Ga), stront (Sr), Lantan (La), Tal (Tl), Lit (Li), Tor (Th), Rtęć (Hg), Cyna (Sn), Molibden (Mo), Uran (U)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)