Kluczowe dokumenty
NIST2696
Silica fume
NIST® SRM® 2696
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NIST2696. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (Si02), Dwutlenek glinu (Al2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek potasu (K2O), Tlenek manganu (Mn2O3), Tlenek cynku (ZnO)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Tlenek sodu (Na2O), pięciotlenek fosforu (P2O5), tlenek żelaza (Fe2O3)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2