Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR667
BCR667
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3