NIST2584
Trace elements in indoor dust
NIST® SRM® 2584
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 8 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Zastosowanie
SRM nadaje się do stosowania w ocenie metod i kalibracji aparatury mierzącej zawartość ołowiu i innych pierwiastków śladowych w pyle.
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego dla całkowitych pierwiastków w pyle wewnętrznym.
- Wartości referencyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
- Certyfikowane wartości są metrologicznie identyfikowalne z jednostką ułamka masowego Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) wyrażoną w miligramach na kilogram w przeliczeniu na suchą masę.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z okresem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), wapń (Ca), żelazo (Fe), potas (K), lantan (La), magnez (Mg), sód (Na), fosfor (P), tytan (Ti), cynk (Zn), antymon (Sb), nikiel (Ni), bar (Ba), niob (Nb), beryl (Be), rubid (Rb), bizmut (Bi), skand (Sc), Cer (Ce), Selen (Se), Cez (Cs), Krzem (Si), Kobalt (Co), Stront (Sr), Miedź (Cu), Tor (Th), Gal (Ga), Uran (U), Lit (Li), Wanad (V), Mangan (Mn), Itr (Y), Molibden (Mo)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Ołów (Pb), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Aluminium (Al), wapń (Ca), żelazo (Fe), potas (K), lantan (La), magnez (Mg), sód (Na), fosfor (P), tytan (Ti), cynk (Zn), antymon (Sb), nikiel (Ni), bar (Ba), niob (Nb), beryl (Be), rubid (Rb), bizmut (Bi), skand (Sc), Cer (Ce), Selen (Se), Cez (Cs), Krzem (Si), Kobalt (Co), Stront (Sr), Miedź (Cu), Tor (Th), Gal (Ga), Uran (U), Lit (Li), Wanad (V), Mangan (Mn), Itr (Y), Molibden (Mo)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)