Kluczowe dokumenty
NIST2451
Fine carbon (activated)
NIST® SRM® 2451, from cyanide ore leaching
Synonim(y):
Carbon
Wybierz wielkość
100 G
6740,00 zł
6740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
6740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
6740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Urządzenie SRM 2451 zawiera butelkę ze 100 g aktywowanego węgla w drobnym proszku, który uzyskuje się poprzez ługowanie rudy roztworem cyjanku. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2451_cert
SRM 2451_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia dla węgla drobnoziarnistego (SRM) jest przeznaczony do oceny metod analizy chemicznej i kalibracji instrumentalnych metod analizy.
Cechy i korzyści
  • Podano certyfikowane przez NIST wartości dla rtęci, wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki masy SI, wyrażone w miligramach na kilogram.
  • Wartość referencyjna dla złota jest podawana w oparciu o suchą masę i określana za pomocą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
  • Wartość informacyjna dla cyjanku jest podana i jest określana przy użyciu metody EPA SW-846 9012a, a frakcja masowa jest podawana na podstawie suchej masy.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności i instrukcje użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Rtęć (Hg)
Podano wartość referencyjną/informacyjną dla następujących analitów.
Złoto (Au), cyjanek (CN-)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)