Kluczowe dokumenty
M4126
5-Methoxytryptophol
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?