Merck
M28200
Sigma-Aldrich
1-(Methylamino)anthraquinone
≥97.5% purity, powder or crystals
Wybierz wielkość
5 G
342,00 zł
100 G
792,53 zł
500 G
3210,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
342,00 zł
100 G
792,53 zł
500 G
3210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
1-(Methylamino)anthraquinone, 97.5% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
97.5% (HPLC)
Formularz
powder or crystals
kolor
faint red to very dark red
mp
170-172 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
Klucz InChI
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T C Marrs et al.
Human toxicology, 3(4), 289-308 (1984-08-01)
The repeated-dose inhalation toxicity of a smoke containing a mixture of three dyes was tested in female mice, rats and guinea pigs. The green component dye (Solvent Green 3) was retained in the lungs. Particularly in the rats marked collections
Markus Lahikainen et al.
Nature communications, 9(1), 4148-4148 (2018-10-10)
A reconfigurable actuator is a stimuli-responsive structure that can be programmed to adapt different shapes under identical stimulus. Reconfigurable actuators that function without control circuitry and are fueled remotely are in great demand to devise adaptive soft robotic devices. Yet, obtaining
Questions
  1. Which solvent can be used to reconstitute item M28200, 1-(Methylamino)anthraquinone?
    1 answer
    1. It can be dissolved in acetone, ethanol, ethylene glycol ether, and linseed oil. It is slightly soluble in benzene and carbon tetrachloride, but insoluble in water.