Przejdź do
306436
Sudan Blue II
Dye content 98 %
Sudan Blue II
Synonim(y):
Solvent Blue 35
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.45
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61554
EC Number:
241-379-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2398560
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Dye content, 98%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
120-122 °C (lit.)
solubility
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
ε (extinction coefficient)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
InChI key
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Sudan Blue II, also known as Solvent Blue 35 or Oil Blue 35, is a synthetic dye, with a functional azo group and aromatic ring. It is derived from anthraquinone.
Application
Sudan Blue II is used as a dye for staining alcohols, ester, hydrocarbon derivatives, oils, fats, and waxes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S4131199656198102
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
solubility
chloroform: 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
Dye content, 98%
composition
Dye content, ≥85%
composition
Dye content, 90%
composition
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Blue II
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review