Przejdź do
A39009
1-Aminoanthraquinone
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
Synonim(y):
Azoic Diazo No. 36, Fast Red AL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
37275
EC Number:
201-423-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
396360
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Aminoanthraquinone, ≥96.5% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
dark brown
mp
253-255 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChI key
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1-Aminoanthraquinone has the ability to increase the solubility of derivatives of anthraquinone in supercritical carbon dioxide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminoanthraquinone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)