Kluczowe dokumenty
HS23108
Coated Wire Tube Rack
to hold, 72 x 16 mm tubes, red
Wybierz wielkość
1 EACH
186,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
186,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.17
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene coating
red
Właściwości
to hold 72 x 16 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS23108
dł. × szer. × wys.
241 mm × 188 mm × 65 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stojak z drutu powlekanego HDPE jest wytrzymały podczas transportu lub przenoszenia próbek. Jest odporny chemicznie i nadaje się do stożkowych, okrągłych lub płaskich lub plastikowych probówek i butelek.
Cechy i korzyści
  • Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
  • Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
  • Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
  • Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu zapewniają bezpieczeństwo probówek
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
  • Siatkowe wsparcie dna
  • Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
  • Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
  • Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
  • Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
  • Autoklawowalny wspornik dolny z siatki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)