Merck
17780
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)
suitable for microbiology
Synonim(y):
Karmali Selective Supplement
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171614
NACRES:
NA.85
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
Campylobacter Selective Supplement (Karmali) is a selective supplement for isolating thermotolerant Campylobacter species from food and animal feeds.
Other Notes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Sodium pyruvate 50 mg; Vancomycin 10 mg; Cefoperazon 16 mg; Cycloheximide 50 mg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
66-81-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)