Merck
H1300000
Hydrocortisone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
Wybierz wielkość
70 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
70 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
Beilstein:
1354819
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrocortisone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
211-214 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Hydrokortyzon EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex.
Primary glucocorticoid secreted by the adrenal cortex. It has three times the anti-inflammatory potency of corticosterone but much lower Na2+ retention potency.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian Hardeveld et al.
Psychoneuroendocrinology, 50, 62-71 (2014-09-03)
Although HPA-axis activity has been studied extensively in relation to depression, there is no consensus whether HPA-axis parameters predicts major depressive disorder (MDD) recurrence. We investigated whether HPA-axis parameters (cortisol awakening response (CAR), the dexamethasone suppression test (DST) and evening
Lorenz Goette et al.
Psychoneuroendocrinology, 54, 115-123 (2015-02-24)
Social competition is a fundamental mechanism of evolution and plays a central role in structuring individual interactions and communities. Little is known about the factors that affect individuals' competitive success, particularly in humans. Key factors might include stress, a major
Karin E Koopman et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(2), 545-553 (2014-03-29)
American children consume up to 27% of calories from high-fat and high-sugar snacks. Both sugar and fat consumption have been implicated as a cause of hepatic steatosis and obesity but the effect of meal pattern is largely understudied. We hypothesized
Marianne Oksnes et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(5), 1665-1674 (2014-02-13)
Conventional glucocorticoid replacement therapy fails to mimic the physiological cortisol rhythm, which may have implications for morbidity and mortality in patients with Addison's disease. The objective of the study was to compare the effects of continuous sc hydrocortisone infusion (CSHI)
Lex W Doyle et al.
Neonatology, 98(2), 111-117 (2010-02-13)
Corticosteroids have been used widely after birth in preterm infants with respiratory failure; hydrocortisone may be preferable to other corticosteroids for this purpose. To determine if postnatal hydrocortisone is useful to prevent or treat bronchopulmonary dysplasia (BPD) in preterm infants.