Merck
Y0001482
Hydrocortisone acetate for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Hydrocortisone 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 17-α-Hydroxycorticosterone acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-11β,17α-diol-3,20-dione, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate
Wybierz wielkość
15 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.50
Beilstein:
2066841
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
hydrocortisone
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
223 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Octan hydrokortyzonu do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adamo Fini et al.
AAPS PharmSciTech, 9(3), 762-768 (2008-06-20)
The purpose of this research was the preparation of four formulations containing hydrocortisone acetate (HCA) for topical application, including two aqueous systems (hydrophilic microemulsion and aqueous gel) and two systems with dominant hydrophobicity (hydrophobic microemulsion and ointment). The formulations were
Janyce A Sugui et al.
Journal of clinical microbiology, 52(10), 3707-3721 (2014-08-08)
Aspergillus section Fumigati contains 12 clinically relevant species. Among these Aspergillus species, A. fumigatus is the most frequent agent of invasive aspergillosis, followed by A. lentulus and A. viridinutans. Genealogical concordance and mating experiments were performed to examine the relationship
Timothy Kassis et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(11), e3305-e3305 (2014-11-21)
Lymphatic Filariasis, a Neglected Tropical Disease, is caused by thread-like parasitic worms, including B. malayi, which migrate to the human lymphatic system following transmission. The parasites reside in collecting lymphatic vessels and lymph nodes for years, often resulting in lymphedema
Dan-Ni Wang et al.
Medical mycology, 52(5), 506-518 (2014-05-23)
Gliotoxin is an important virulence factor of Aspergillus fumigatus. Although GliA putatively belongs to the major facilitator superfamily in the gliotoxin biosynthesis cluster, its roles remain unclear. To determine the function of GliA, we disrupted gliA in A. fumigatus. gliA